Learn More
Chicopee VeraClean Polish Cleaning Wipe
Descripción
- Box of 800 cleaning wipes
- 32 x 34 cm
- White
- 100% viscose rayon
- Extremely low-linting and absorbent
- Silicone-free
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Heavy-duty Wiper |
| Longitud (métrico) | 32 cm |
| Anchura (métrico) | 34 cm |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | White |
| Desechables | Single-use |
| Dimensiones (L x An) | 32 x 34 cm |
| Cantidad de embalaje | Box of 800 Wipes |
| Tela | 1-ply |
| Esterilidad | Non-sterile |