Learn More
Vemurafenib, MedChemExpress
Código de producto. 16474958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474958 10 mg 10 miligramos
16491026 200 mg 200 miligramos
16471626 500 mg 500 miligramos
16451207 50 mg 50 miligramos
16435736 100 mg 100 miligramos
16461219 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16474958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12057
MedChemExpress Vemurafenib (PLX4032) is a first-in-class, selective, potent inhibitor of B-RAF kinase, with IC50s of 31 and 48 nM for RAFV600E and c-RAF-1, respectively. Vemurafenib induces cell autophagy.
Vemurafenib (PLX4032) is a first-in-class, selective, potent inhibitor of B-RAF kinase, with IC50s of 31 and 48 nM for RAFV600E and c-RAF-1, respectively. Vemurafenib induces cell autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vemurafenib
CAS 918504-65-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H18ClF2N3O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo PLX4032 RG7204 RO5185426
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (102.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C(F)=C1C(C2=CNC3=NC=C(C=C32)C4=CC=C(C=C4)Cl)=O)NS(CCC)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 489.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.92
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease