Learn More
VEGFR3/Flt-4 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18610289 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18610289 100 μg 100 microlitros
18618726 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18610289 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP268669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.50€
    560.70€ / 100 microlitros
    Ahorro 32.80€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
VEGFR3/Flt-4 Polyclonal antibody specifically detects VEGFR3/Flt-4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VEGFR3/Flt-4
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT-4, fms-related tyrosine kinase 4, LMPH1A, PCLFLT41, soluble VEGFR3 variant 1, soluble VEGFR3 variant 2, soluble VEGFR3 variant 3, Tyrosine-protein kinase receptor FLT4, vascular endothelial growth factor receptor 3, VEGFR-3, VEGFR3Fms-like tyrosine kinase 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LEWAWPGAQEAPATGDKDSEDTGVVRDCEGTDARPYCKVLLLHEVHANDTGSYVCYYKYIKARIEGTTAASSYVFVRDFEQPFINKPDTLLVNRKDAMWVPCLVSIPGLNVTLRSQSSVLWPDGQEVVWDDRRGMLVSTPLLH
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Hypoxia, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2324
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus