missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGFR2/KDR/Flk-1 Antibody (1B6) - BSA Free, R&D Systems™

Código de producto. 18097383 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18097383 0.025 mg 25 microgramos
18788883 - 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18097383 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP236428SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    218.40€ / 25 microgramos
    Ahorro 12.60€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

VEGFR2/KDR/Flk-1 Monoclonal specifically detects VEGFR2/KDR/Flk-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow Cytometry (Cell Surface), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VEGFR2/KDR/Flk-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Flow Cytometry (Cell Surface), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1B6
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/ml, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml, Flow (Cell Surface)
N.º de referencia del gen P35968
Alias de gen CD309, CD309 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Fetal liver kinase 1, fetal liver kinase-1, FLK-1, FLK1tyrosine kinase growth factor receptor, Kinase insert domain receptor, kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase), Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, soluble VEGFR2, vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR, VEGFR2, VEGFR-2
Símbolos de los genes KDR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Partial recombinant human VEGFR2 protein (between amino acids 300-600) [Uniprot: P35968]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3791
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.