missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGF-D Antibody (78902) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30742630 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30742630 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30742630 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2861F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VEGF-D Monoclonal antibody specifically detects VEGF-D in Human samples. It is validated for Western Blot,ELISA Standard (Matched Pair),ELISA Capture (Matched Antibody Pair),ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VEGF-D
Aplicaciones Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Clasificación Monoclonal
Clon 78902
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen c-fos induced growth factor (vascular endothelial growth factor D), vascular endothelial growth factor D, VEGF-DVEGFDc-Fos-induced growth factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human VEGF-D, Phe93-Ser201, Accession # O43915
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2277
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.