missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGF-C Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18726103 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18726103 0.1 mg 0.10 miligramo
18238304 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18726103 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11061022

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 11 publications

VEGF-C Polyclonal specifically detects VEGF-C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VEGF-C
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. 0.025 mg size is provided in liquid form, PBS with No Preservative
N.º de referencia del gen O35757
Alias de gen Flt4 ligand, Flt4-L, vascular endothelial growth factor C, Vascular endothelial growth factor-related protein, VEGF-C, VRPFLT4 ligand DHM
Símbolos de los genes VEGFC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Rat VEGF-C full length protein
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7424
Especificidad de la prueba This antibody recognizes rat VEGF-C and has strong cross-reactivity with mouse and human VEGF-C.
Reconstitución Reconstitute with sterilized PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.