Learn More
Abnova™ VDAC1 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16177405
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16177405
Marca: Abnova™ H00007416Q01.10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Human VDAC1 partial ORF ( AAH08482, 1 a.a. - 100 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAVPPTYADLGKSARDVFTKGYGFGLIKLDLKTKSENGLEFTSSGSANTETTKVTGSLETKYRWTEYGLTFTEKWNTDNTLGTEITVEDQLARGLKLTFD
Especificaciones
Número de acceso AAH08482
ID de gen (Entrez) 7416
Nombre voltage-dependent anion channel 1
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen MGC111064, PORIN, PORIN-31-HL
Símbolo de gen VDAC1
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer