missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VBP1 Antibody (OTI2E6), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18127425 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18127425 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18127425 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274836AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VBP1 Monoclonal specifically detects VBP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antígeno VBP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E6
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen HIBBJ46, PFD3, PFDN3VHL-binding protein 1, prefoldin 3, prefoldin subunit 3, VBP-1, VHL binding protein-1, von Hippel-Lindau binding protein 1, Von Hippel-Lindau-binding protein 1
Símbolos de los genes VBP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human VBP1 (NP_003363) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7411.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.