Descripción
VAV3 Polyclonal antibody specifically detects VAV3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VAV3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:200-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | FLJ40431, guanine nucleotide exchange factor VAV3, vav 3 guanine nucleotide exchange factor, vav 3 oncogene, VAV-3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 560-680 of human VAV3 (NP_006104.4). DNCGRVNSGEQGTLKLPEKRTNGLRRTPKQVDPGLPKMQVIRNYSGTPPPALHEGPPLQLQAGDTVELLKGDAHSLFWQGRNLASGEVGFFPSDAVKPCPCVPKPVDYSCQPWYAGAMERL |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |