Learn More
Eppendorf™ Varispenser™ 2, Dispensador de tapa de botella
Código de producto. 15737357 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 a 2 ml
De 0,5 a 5 mL
De 1 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 2,5 a 25 ml
De 5,0 a 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15737357 De 2,5 a 25 ml cada uno
15707357 0,2 a 2 ml cada uno
15717357 De 0,5 a 5 mL cada uno
15727357 De 1 a 10 ml cada uno
15747357 De 5,0 a 50 ml cada uno
15757357 De 10 a 100 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15737357 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 4966000045
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Varispenser™ 2. El dispensador para tapa de botella es ideal para dispensar alícuotas de líquido desde botellas de suministro grandes.
Varispenser™ 2 es ideal para dispensar alícuotas de líquido de grandes frascos de suministro.
  • Rosca GL 45 estándar en todos los tamaños para los frascos con roscas más comunes
  • Las bolas de la válvula de seguridad en la válvula de descarga evitan fugas cuando el tubo de descarga no está montado
  • Tapón de ventilación de aire atornillable para facilitar el montaje del tubo de secado o microfiltro
  • Carcasa de dispensador ovalada para facilitar el transporte
  • La junta de PFA del pistón deslizante evita el agarrotamiento
  • Hay un portaobjetos de fijación dentro de la cadena dentada interior para garantizar un ajuste del volumen rápido y preciso
  • Alta resistencia química de todos los componentes de dispensación
  • Tubos de aspiración telescópicos para un ajuste variable de la altura del frasco
  • Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
  • Opción de ajuste del usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador analógico para la parte superior de un frasco con adaptadores
Canales 1
Volumen (métrico) De 2,5 a 25 ml
Incluye Adaptadores GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (de 170 a 330 mm)