Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Sistemas de recolección de disolventes con 70 mm Rieke Tamaño de tapa de 6TPI y contenedor de 20 L
Código de producto. 16692033 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Colector de PTFE
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
16692033 Colector de PTFE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16692033 missing translation for 'mfr' Cole-Parmer™ missing translation for 'supplierNo' 1202068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00€
    536.60€ / paquete de 1
    Ahorro 243.40€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los sistemas de recogida de disolventes VapLock™ con tapón Rieke TPI6 de 70 mm y los recipientes de 20 l son una solución completa para recoger con seguridad residuos de disolventes de instrumentos de laboratorio
Recoger los residuos de disolventes de hasta 9 flujos de efluentes minimiza la exposición a los vapores químicos nocivos
Serviceleistungen
Ninguno
Spezifikation
Descripción 70 milímetros Rieke 6 TPI Colector de PTFE, bidón de PE de 20 L
Para utilizar con (equipo) Sistemas de cromatografía
Tipo Sistema de recogida de disolventes completo
Canales de disolventes 9
Material Colector de PTFE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.