Learn More
Vanoxerine dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16465558
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16465558 10 mg 10 miligramos
16441727 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16465558 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13217
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Vanoxerine dihydrochloride (GBR-12909 dihydrochloride) is a competitive, potent, and highly selective dopamine reuptake inhibitor (Ki=1 nM). Vanoxerine dihydrochloride (GBR-12909 dihydrochloride) binds to the target site on the dopamine transporter (DAT).
Vanoxerine dihydrochloride (GBR-12909 dihydrochloride) is a competitive, potent, and highly selective dopamine reuptake inhibitor (Ki=1 nM). Vanoxerine dihydrochloride (GBR-12909 dihydrochloride) binds to the target site on the dopamine transporter (DAT).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanoxerine dihydrochloride
CAS 67469-78-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H34Cl2F2N2O
Cantidad 10 mg
Sinónimo GBR-12909 dihydrochloride I893 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 9.4 mg/mL (17.96 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (1.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC1=CC=C(C(C2=CC=C(F)C=C2)OCCN3CCN(CCCC4=CC=CC=C4)CC3)C=C1.[2HCl]
Peso molecular (g/mol) 523.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation