Learn More
Vanilloid R1/TRPV1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18594584 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18594584 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18594584 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB12034870.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
Vanilloid R1/TRPV1 Polyclonal specifically detects Vanilloid R1/TRPV1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Vanilloid R1/TRPV1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen 1 μg/mL
Formulación PBS, 1 mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q52PU4
Alias de gen Capsaicin receptor, Osm-9-like TRP channel 1, OTRPC1, transient receptor potential cation channel subfamily V member 1, transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 1, transient receptor potential vanilloid 1a, transient receptor potential vanilloid 1b, TrpV1, Vanilloid receptor 1, vanilloid receptor subtype 1, VR1, VR1DKFZp434K0220
Símbolos de los genes TRPV1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues T(7) D L G A A A D P L Q K D T C(21) of human VR1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Sensory Systems
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7442
Especificidad de la prueba Not yet tested in other species.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only