Learn More
Vancomycin Antibody (1086101) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Código de producto. 30689827 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30689827 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30689827 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor MAB11683CL1
Mouse Monoclonal Antibody
Vancomycin Monoclonal antibody specifically detects Vancomycin in Non-species specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Vancomycin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1086101
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 1404-90-6, vancomycin, Vancomycinum
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic Hapten version of Vancomycin conjugated to KLH.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 0
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2 α