Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vanadium |
| Envase | Frasco |
| CAS | 7697-37-2 |
| Fórmula molecular | HNO3 |
| Concentración | 100 mg/L |
| Número MDL | MFCD00011349 |
| Clave InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O[N+]([O-])=O |
| Nombre IUPAC | ácido nítrico |
| Solvent or Matrix | Ácido nítrico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ICP Standard Solution (ICP & ICP-MS). Vanadium (V) 100mg/l in HNO
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium metavanadate, nitric acid