Learn More
Fluoruro de vanadio(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327247 5 g 5 g
11317247 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011543.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10049-16-8
Vanadium(IV) fluoride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-16-8
Número MDL MFCD00042554
Sinónimo vanadium iv fluoride, acmc-20aja2, vanadium 4+ tetrafluoride, vanadium 4+ ion tetrafluoride, fluoride, fluoride, fluoride, vanadium salt, fluoride
Spécification
Nombre del producto químico o material Vanadium(IV) fluoride
Punto de fusión 325°C (decomposition)
Color Amarillo a marrón
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Fórmula lineal VF4
Número UN UN2923
Información de solubilidad Soluble in water (blue color), acetone (deep green color), and glacial acetic acid (blue-green color)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.94
Porcentaje de pureza 95%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.975 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.