Learn More
Novus Biologicals™ VAM1 Overexpression Lysate
Código de producto. 18210574 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18210574 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18210574 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL113205
The VAM1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC25667 and based on accession number NM_16447. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens membrane protein, palmitoylated 6 (MAGUK p55 subfamily member 6) (MPP6), mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación