Learn More
Valdecoxib Sulfonyl Chlorur, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 509074-26-4 |
| Fórmula molecular | C16 H12 Cl N O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-benzenesulfonyl Chloride, 4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12ClNO3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3 |
| SMILES | Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | 4-(5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-il)cloruro de benzenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 333.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.0226 |