Learn More
Heathrow Scientific™ Perilla de presión/vacío
Código de producto. 12347589 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos de 7,4 mm de diámetro interior
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con unitSize
12347589 Tubos de 7,4 mm de diámetro interior cada uno
1 options
Código de producto. 12347589 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS20631B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con caucho sintético. La perilla de presión/vacío de Heathrow Scientific™ es perfecta para el muestreo de gases o para bombear gas a través de aparatos.
  • La perilla de paredes resistentes tiene dos válvulas de goma con conexiones de PVC.
  • Utilizar con tubos de 7,4 mm de diámetro interior (no suministrados)
Especificaciones
Incluye 2 válvulas de goma con conexiones de PVC
Material Caucho sintético
Para utilizar con Tubos de 7,4 mm de diámetro interior
Longitud global (métrico) 137 mm