Learn More
Memmert™ Estufa de vacío VO
Código de producto. 15949406 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
29 L
49 L
101 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15949406 29 L cada uno
15906055 49 L cada uno
15934962 101 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15949406 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor VO29
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9145.00€
    8134.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1011.00€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Ideal para el secado en polvo y granulado, determinación del contenido de agua para garantizar la calidad, secado de cultivos y probióticos, conservación y deshidratación de alimentos, y secado de componentes electrónicos.
Potente, suave y turbo rápido: estas tres palabras describen el Memmert horno de vacío VO.
  • Tallas de modelo: 29, 49, 101
  • Rango de ajuste de temperatura: +°20 C a +200 °C
  • Rangos de ajuste de vacío: 5 a 1100 mbar
  • 1 variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
  • Software AtmoCONTROL en un USB Dispositivo para programar, gestionar y transferir programas a través de la interfaz Ethernet o USB puerto
  • Control electrónico digital de presión para una bomba de vacío controlada por velocidad
  • Calefacción multinivel& Detección: El calentamiento directo inteligente mediante estantes térmicos colocables individualmente con sensores separados garantiza tiempos de calentamiento y proceso cortos
  • Gracias al contacto directo entre la calefacción y la carga, prácticamente no hay pérdida
    de calor, cada termoestante se puede controlar y calibrar por separado.
  • Los circuitos de control reaccionan con precisión a diferentes cargas o humedad y mantienen una temperatura constante durante el secado al vacío.
  • Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), vacío, tiempo de programación, zonas horarias
  • Enorme ahorro de energía gracias a la bomba de vacío ajustable y continua
En combinación con la bomba de vacío controlada por velocidad y resistente a productos químicos, la serie VO ahorra alrededor del 70 % de energía en rampa en comparación con una bomba no controlada. El vacío final de hasta 2 mbar permite una amplia gama de aplicaciones y, gracias al control de la bomba orientado a la demanda y a los procesos de lavado optimizados, los diafragmas tienen una vida útil significativamente mayor.
Especificaciones
Material de la cámara Interior de acero inoxidable soldado herméticamente de acero inoxidable extremadamente resistente a la corrosión, material 1.4404
Tipo de controlador TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición
Capacidad (métrico) 29 L
Temperatura (métrico) +20 °C (al menos 5 C °por encima de la temperatura ambiente) a +200 °C
Tipo Hornos de vacío
Pantalla 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Material Acero inoxidable
Carga máx. del estante 20 kg
Puertos Interfaz Ethernet o puerto USB
Características de seguridad AutoSAFETY: protección adicional contra sobretemperatura y subtemperatura “ASF”, que sigue automáticamente el valor de referencia en un intervalo de tolerancia preestablecido, alarma en caso de sobretemperatura o subtemperatura, el calentamiento se apaga en caso de sobretemperatura, compresor en caso de subtemperatura
Material del estante Aluminio, material 3.3547 (ASTM B209)
Temporizador Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
Intervalo de vacío De 5 a 1100 mbar
Dimensiones interiores (F x An x Al) 250 x 385 x 305 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 550 x 400 x 607 mm
Peso con embalaje (métrico) 76 kg
Peso (métrico) 55 kg
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz