Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Estos matraces de brazo lateral están diseñados para usarse en procedimientos de filtración al vacío con métodos clásicos. Millipore Portafiltros de vidrio. Este artículo es un accesorio para el kit de soporte de filtro de microanálisis de vidrio.
Características y ventajas:- El brazo lateral se conecta a la fuente de vacío con 3/8 in Manguera de identificación.
- Los matraces de 1 L y 4 L aceptan tapón perforado n.º 8.
- El matraz de 125 ml acepta tapón n.º 5.
Nota: El tapón no está incluido; se vende por separado.
Aplicaciones: Filtración al vacío mediante portafiltros clásicos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Filtro de vacío de microanálisis de vidrio de 25 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Matraz de filtración |
| Volumen (métrico) | 125 mL |
| Altura (imperial) | 1,7 in |
| Altura (métrico) | 4,3 cm |
| Diámetro (imperial) | 2,7 in |