Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Vacuómetros electrónicos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15711368
Cambiar vista
Click to view available options
Presión máxima:
1 a 1060 mbar
De 0,001 a 1100 mbar
De 0,1 a 1100 mbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Presión máxima unitSize
15711368 1 a 1060 mbar cada uno
15838894 De 0,1 a 1100 mbar cada uno
15509311 De 0,001 a 1100 mbar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15711368 Proveedor BRANDTECH™ VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20682906
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los indicadores de vacío VACUUBRAND no contienen mercurio. Elija entre los modelos para el intervalo de vacío grueso o el intervalo de vacío fino. Unidades seleccionables por el usuario.
  • El modelo DVR2pro está alimentado por batería para su portabilidad, con un transductor capacitivo para mediciones de presión absoluta desde presión atmosférica hasta 1 mbar/Torr/hPa. Balanza combinada digital/analógica para una lectura sencilla.
  • El modelo VACUU VIEW cuenta con un transductor capacitivo para la medición de la presión absoluta y mide hasta 0,1 mbar/Torr/hPa. Sistema de alimentación universal.
  • VACUU VIEW Extended, tiene una combinación de transductor capacitivo/Pirani para mediciones de hasta 10-3 mbar/Torr/hPa. Sistema de alimentación universal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Indicador de vacío de presión absoluta VACUUBRAND DVR2pro
Pantalla Digital
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones en el intervalo de vacío grueso: atmósfera a 1 mbar/torr/hPa
Para utilizar con Sistemas de vacío
Incluye DVR2pro incluye manual de instrucciones, batería alcalina de 9 V, conector de varilla de soporte y accesorios para tubos de PTFE de 8/10 mm, manguera de vacío de 6-10 mm y brida pequeña KF16
Material Diverso
Línea de productos DVR 2pro
Tipo Medidor de vacío capacitivo
Peso (métrico) 0,7 kg
Altura (métrico) 22 cm
Longitud (métrico) 9 cm
Anchura (métrico) 15 cm
Presión máxima 1 a 1060 mbar