Learn More
Eppendorf™ VacuTip II
Código de producto. 15881535 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
60 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Diameter (Metric) Inside Tamaño de la unidad
15881535 60 μm paquete de 25
1 options
Código de producto. 15881535 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5195000044
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Eppendorf™ VacuTip II le proporciona el mejor microcapilar para aplicaciones de manipulación celular.
  • Ángulo de punta de 25°
  • Longitud de brida de 0,5 mm
  • Punta redondeada lisa para una sujeción suave
  • Esterilizado mediante irradiación gamma validada
  • No citotóxico (como se ha demostrado en el ensayo de embriones de ratón)
  • Capilar seguro para una protección óptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diameter (Metric) Inside 60 μm
Diámetro exterior (métrico) 110 μm