Learn More
- Home
- Products
- Estufas y hornos
- Accesorios para estufas
- Thermo Scientific™ Interfaz de ordenador RS 232 de estufas Vacutherm™ para controlador Kelvitron™, para VT 6015, VT 6060 M/P y VT6130 M/P
Thermo Scientific™ Interfaz de ordenador RS 232 de estufas Vacutherm™ para controlador Kelvitron™, para VT 6015, VT 6060 M/P y VT6130 M/P
Código de producto. 10383192 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Bandeja
Bastidor de soporte
Conexión de monitorización central
Controlador de presión
Controlador de temperatura
Cámara de vacío
Estante
Junta de puerta
Kit de conexión en vacío
Opciones instaladas de fábrica
Pantalla digital
Temporizador digital
Válvula de control de precisión
accesorios
Para utilizar con (equipo):
VT 6025
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M
VT 6060 M/P y VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P, VT 6130 P
VT 6130 M
VT 6130 M/P
VT6060 M/P
Tamaño de la unidad:
1 SET
cada uno
21 product options available for selection
| Código de producto. | Tipo | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10383192 | Controlador de presión | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 11671661 | Controlador de temperatura | VT 6060 P, VT 6130 P | cada uno |
| 10482014 | Controlador de temperatura | VT 6060 P | cada uno |
| 10517611 | Temporizador digital | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 10321002 | Opciones instaladas de fábrica | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 11611631 | Cámara de vacío | VT 6060 M | cada uno |
| 11621631 | Cámara de vacío | VT 6130 M | cada uno |
| 10490884 | Cámara de vacío | VT 6060 P | cada uno |
| 11661621 | Pantalla digital | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 10100991 | Junta de puerta | VT 6060 M | cada uno |
| 11681621 | Junta de puerta | VT 6130 M | cada uno |
| 11671631 | Conexión de monitorización central | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 11567199 | Válvula de control de precisión | VT 6025 | cada uno |
| 11696440 | Estante | VT 6025 | cada uno |
| 11691471 | Estante | VT 6130 M | cada uno |
| 10467281 | Bastidor de soporte | VT 6130 M/P | cada uno |
| 12778696 | Bastidor de soporte | VT6060 M/P | cada uno |
| 10408631 | Kit de conexión en vacío | VT 6025/6060/6130 M/P | 1 SET |
| 11621521 | accesorios | VT 6130 M/P | cada uno |
| 10337442 | Bandeja | VT6060 M/P | cada uno |
| 10520875 | Bandeja | VT6060 M/P | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10383192
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
51900193
-
4610.00€
4450.00€ / paquete de 1
Ahorro 160.00€
3% Descuento
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
4379.50 EUR hasta el 2026-08-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28024" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28024" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Elija entre una gama de accesorios y opciones para estufas Thermo Scientific™ Vacutherm™ para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Controlador de presión con válvula de solenoide |
| Para utilizar con (equipo) | VT 6060 M/P y VT6130 M/P |
| Tipo | Controlador de presión |