missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

V5 Epitope Tag, Armenian Hamster anti-Virus, Clone: SV5-P-K, Novus Biologicals™

Código de producto. 18220779 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18220779 0.025 mg 25 microgramos
18022436 0.2 mg 0.20 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18220779 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2810360.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

V5 Epitope Tag Monoclonal specifically detects V5 Epitope Tag in Epitope Tag samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen, Radioimmunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno V5 Epitope Tag
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon SV5-P-K
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen, Radioimmunoassay
Formulación PBS
Alias de gen V5 epitope tag
Especie del huésped Armenian Hamster
Inmunógeno Pk (V5) Epitope Tag (GKPIPNPLLGLDST).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Recognises a 14 amino acid sequence (GKPIPNPLLGLDST) derived from the P and V proteins of the paramyxoVirus simian virus 5.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.