Learn More
Eppendorf™ Juego de inicio UVette™
Código de producto. 10081992 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit de inicio UVette™
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10081992 Kit de inicio UVette™ 1 set
1 options
Código de producto. 10081992 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 4099100007
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las UVettes™ envasadas individualmente no tienen ADN, ARN ni proteínas y están protegidas de arañazos y polvo.
Las UVettes™ envasadas individualmente no tienen ADN, ARN ni proteínas y están protegidas de arañazos y polvo.
  • Cubeta desechable para mediciones de luz UV
  • Plástico totalmente transparente para todas las aplicaciones VIS
  • UV y VIS transparentes de 220 nm a 1, 600 nm
  • Adecuado para medir volúmenes pequeños (≥50 μl)
  • Envasados en blíster individualmente para procesos de trabajo sin contaminación
  • Marcas de volumen para 500 μl y 1000 μl
  • Llenado óptimo garantizado por la base de tubo en forma de embudo
  • El mango satinado permite el etiquetado de la cubeta
  • La ventana óptica situada en el interior evita los arañazos.
  • Las muestras con una concentración normal se pueden medir utilizando la longitud de trayectoria óptica de 10 mm. Para las muestras con una concentración más alta, simplemente gire la UVette™ 90 °C y utilice la longitud de la trayectoria óptica más corta de 2 mm
  • Se puede utilizar como está con el BioPhotometer y con todos los demás espectrofotómetros con la ayuda de un adaptador
  • Abertura del adaptador: 1,5 mm x 1,5 mm (Al x P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Juego básico
Tipo Kit de inicio UVette™
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones en el intervalo UV/Vis con transparencia desde 220 nm a 1600 nm