Learn More
Cytiva Módulo UV
Código de producto. 15279774 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
ÄKTA Start
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15279774 ÄKTA Start cada uno
1 options
Código de producto. 15279774 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29024018
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Para su uso en aplicaciones de purificación de proteínas
El sistema de purificación de proteínas AKTA start está equipado con un monitor UV para medir continuamente la absorbancia del líquido en la celda de flujo UV a una longitud de onda fija (280 nm). El monitor UV incorpora una tecnología LED duradera y fiable, lista para usar sin tiempo de calentamiento. Además, el monitor UV no genera ningún calentamiento local de la celda de flujo, por lo que es especialmente adecuado para muestras sensibles al calor. El monitor está disponible con una celda de flujo de longitud de trayectoria óptica de 2 mm y proporciona una absorbancia lineal de hasta 1,5 AU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) ÄKTA Start
Cantidad 1 unidad