Learn More
Cytiva Celda de flujo UV
Código de producto. 11350232 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Trayectoria óptica:
2 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Trayectoria óptica Tamaño de la unidad
11350232 10 mm cada uno
11340232 2 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350232 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18111111
En stock
El diseño de celda de flujo con fibra óptica garantiza una alta relación señal-ruido con efectos mínimos de deriva e índice de refracción.
  • Monitor utilizado como detector independiente o como parte del sistema AKTAdesign
  • Conectores de apriete manual UNF 10-32 para tubos capilares con diámetro exterior de 0,15 cm.
  • Fabricado con PEEK, PTFE, aleación de TI y vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Celda de flujo UV
Descripción El diseño de celda de flujo con fibra óptica garantiza una alta relación señal-ruido con efectos mínimos de deriva e índice de refracción
Material PEEK, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aleación de titanio, Vidrio
Trayectoria óptica 10 mm