Descripción
Una celda de flujo de 2 mm para monitor UV-LED U9-L está incluida con ÅKTA pure, equipado con U9-L. Se puede utilizar como segundo monitor UV.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | U9-L |
| Incluye | ÄKTA puro equipado con U9-L. Se puede utilizar como segundo monitor UV |
| Cantidad | 1 unidad |