Learn More
Grant Instruments™ Cabinas para PCR UV
Código de producto. 11451048
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
11451048 230 V 1 PCS
1 options
Código de producto. 11451048 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor UVTSAR EURO
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Estación de trabajo con cabina para PCR UV de acero inoxidable de gran capacidad con espacio adicional para equipos y accesorios. Las cabinas UV para PCR Grant Instruments™ vienen equipadas con una lámpara UV abierta instalada en la parte superior d
  • La radiación UV de la lámpara UV doble de 30 W 254 nm desinfecta eficazmente la cámara del área de trabajo, inactivando los fragmentos de ADN o ARN durante 15-30 minutos de exposición.
  • Temporizador digital de 24 h cómodo y fácil de usar para el control exacto de la exposición UV.
  • Una lámpara de luz diurna adicional proporciona una zona de trabajo clara y luminosa.
  • Equipado con un recirculador/filtro UV bactericida de tipo flujo de alta eficiencia (lámpara UV, filtros de polvo, ventilador) para la descontaminación constante dentro de la cabina durante el funcionamiento.
  • El efecto de recirculación aumenta la densidad máxima de la luz UV, lo que lo hace suficientemente eficaz para la inactivación del ADN o el ARN.
  • El recirculador procesa 360 volúmenes de cabina UV por hora (25 m3/h), creando condiciones asépticas permanentes dentro de la cabina.
  • Tres tomas eléctricas internas.
  • Construcción robusta con una gran zona de trabajo de 1,2 m x 0,52 m para un trabajo cómodo con los equipos.
  • Protección UV a partir de una película de protección UV en los paneles de vidrio.
  • Apertura frontal con tres posiciones ajustables para facilitar el acceso.
  • Apagado automático de luz UV irradiada cuando la puerta está abierta
  • Aplicaciones: estas cabinas UV para PCR están diseñadas para operaciones limpias con muestras de ADN y proporcionan protección contra la contaminación. Se recomiendan para operaciones con materiales infecciosos y virales peligrosos, así como para amplificación de ADN/ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) Área de trabajo: 1200 x 520 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 585 x 1245 x 585 mm
Caudal 70 m3/h
Tensión 230 V
Peso (métrico) 58 kg
Frecuencia 50 Hz