Learn More
UTP18 Antibody, PE, R&D Systems™
Código de producto. 18604752 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604752 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18604752 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297492PE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
UTP18 Polyclonal antibody specifically detects UTP18 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno UTP18
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen CGI-48, U3 small nucleolar RNA-associated protein 18 homolog, UTP18, small subunit (SSU) processome component, homolog (yeast), WD repeat domain 50, WD repeat-containing protein 50, WDR50
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UTP18 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51096
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.