Learn More
UTP18 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18608252 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18608252 100 μg 100 microlitros
18636654 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18608252 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297492100ul
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
UTP18 Polyclonal antibody specifically detects UTP18 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno UTP18
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 5-10 μL/mg of lysate
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen CGI-48, U3 small nucleolar RNA-associated protein 18 homolog, UTP18, small subunit (SSU) processome component, homolog (yeast), WD repeat domain 50, WD repeat-containing protein 50, WDR50
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UTP18 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51096
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG