Learn More
Beskrivelse
UT2/SLC14A2 Polyclonal antibody specifically detects UT2/SLC14A2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antígeno | UT2/SLC14A2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | FLJ16167, HUT2UT-A2, hUT-A6, MGC119566, solute carrier family 14 (urea transporter), member 2, Solute carrier family 14 member 2, urea transporter 2, Urea transporter, kidney, urea transporter-2, UT2MGC119567, UTA, UTR |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 420-580 of human SLC14A2 (NP_009094.3). FRLPLSKVTYPEANRIYYLTVKSGEEEKAPSGGGGEHPPTAGPKVEEGSEAVLSKHRSVFHIEWSSIRRRSKVFGKGEHQERQNKDPFPYRYRKPTVELLDLDTMEESSEIKVETNISKTSWIRSSMAASGKRVSKALSYITGEMKECGEGLKDKSPVFQF |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?