Learn More
UT-155, MedChemExpress
Código de producto. 16465546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465546 100 mg 100 miligramos
16444728 10 mg 10 miligramos
16407447 5 mg 5 miligramos
16403226 25 mg 25 miligramos
16401017 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16465546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112895
MedChemExpress UT-155 is a selective and potent androgen receptor (AR) antagonist, with a Ki of 267 nM for UT-155 binding to AR-LBD.
UT-155 is a selective and potent androgen receptor (AR) antagonist, with a Ki of 267 nM for UT-155 binding to AR-LBD.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UT-155
CAS 2031161-35-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H15F4N3O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 130 mg/mL (320.71 mM)
SMILES O=C([C@@](C)(O)CN1C(C=CC(F)=C2)=C2C=C1)NC3=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C3
Peso molecular (g/mol) 405.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.35
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death