Learn More
USP7/USP47 inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16488397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16488397 5 mg 5 miligramos
16476196 100 mg 100 miligramos
16471867 50 mg 50 miligramos
16455708 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16488397
Marca: Medchem Express HY13487
MedChemExpress USP7/USP47 inhibitor is a selective ubiquitin-specific protease 7/47 (USP7/USP47) inhibitor, with EC50s of 0.42 μM and 1.0 μM, respectively.
USP7/USP47 inhibitor is a selective ubiquitin-specific protease 7/47 (USP7/USP47) inhibitor, with EC50s of 0.42 μM and 1.0 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material USP7/USP47 inhibitor
CAS 1247825-37-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H11Cl2N3O3S3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (103.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CN=CC(Cl)=C1SC2=C(C#N)C=C(C(NC3=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C3)=O)S2
Peso molecular (g/mol) 484.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death