missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP48 Antibody (OTI1F10) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30684877 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30684877 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30684877 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344883PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

USP48 Monoclonal antibody specifically detects USP48 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP48
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F10
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 48, DKFZp762M1713, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, FLJ11328, FLJ20103, FLJ23054, FLJ23277, MGC132556, MGC14879, RAP1GA1, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 48, ubiquitin specific peptidase 48, ubiquitin specific protease 31, ubiquitin specific protease 48, ubiquitin thioesterase 48, Ubiquitin thiolesterase 48, Ubiquitin-specific-processing protease 48, USP31
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 361-743 of human USP48 (NP_115612) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84196
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.