missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP42 Antibody [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30596859 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30596859 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30596859 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345617F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

USP42 Polyclonal antibody specifically detects USP42 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP42
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 42, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, FLJ12697, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 42, ubiquitin specific peptidase 42, ubiquitin specific protease 42, ubiquitin thioesterase 42, Ubiquitin thiolesterase 42, Ubiquitin-specific-processing protease 42
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ubiquitin specific peptidase 42. (Uniprot# Q9H9J4)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84132
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.