missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP40 Antibody (OTI8F8) [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30681952 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30681952 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30681952 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345036H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

USP40 Monoclonal antibody specifically detects USP40 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP40
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8F8
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen deubiquitinating enzyme 40, ubiquitin specific peptidase 40, ubiquitin thiolesterase 40, ubiquitin-specific-processing protease 40
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 767-912 of human USP40(NP_060688) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55230
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.