Descripción
USP40 Monoclonal antibody specifically detects USP40 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | USP40 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI2C5 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500∽2000, Immunohistochemistry 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol |
| Alias de gen | deubiquitinating enzyme 40, ubiquitin specific peptidase 40, ubiquitin thiolesterase 40, ubiquitin-specific-processing protease 40 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 767-912 of human USP40 (NP_060688) produced in E.coli. |
| Mostrar más |