Learn More
USP34 Antibody [PE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30595534 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30595534 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30595534 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345622PE
Rabbit Polyclonal Antibody
USP34 Polyclonal antibody specifically detects USP34 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno USP34
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 34, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, FLJ43910, KIAA0570MGC104459, KIAA0729ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 34, ubiquitin specific peptidase 34, ubiquitin specific protease 34, ubiquitin thioesterase 34, Ubiquitin thiolesterase 34, Ubiquitin-specific-processing protease 34
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ubiquitin specific peptidase 34. (Uniprot# Q70CQ2)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9736
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG