Learn More
USP32 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18585850 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18585850 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18585850 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298655AF647
Rabbit Polyclonal Antibody
USP32 Polyclonal antibody specifically detects USP32 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno USP32
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 32, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, NY-REN-60, Renal carcinoma antigen NY-REN-60, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 32, ubiquitin specific peptidase 32, ubiquitin specific protease 32, ubiquitin thioesterase 32, Ubiquitin thiolesterase 32, USP10Ubiquitin-specific-processing protease 32
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human USP32 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84669
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG