missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Objetivo | USP28 |
| Sinónimo | Deubiquitinating enzyme 28, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, KIAA1515ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 28, ubiquitin specific peptidase 28, ubiquitin specific protease 28, ubiquitin thioesterase 28, Ubiquitin thiolesterase 28, Ubiquitin-specific-processing protease 28 |
| Símbolo de gen | USP28 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?