missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP16 Antibody (OTI1B4), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18127805 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18127805 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18127805 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274805AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

USP16 Monoclonal specifically detects USP16 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP16
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B4
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 16, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, human ubiquitin processing protease, EC 3.1.2.1510ubiquitin specific protease 16, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 16, ubiquitin specific peptidase 16, ubiquitin thioesterase 16, Ubiquitin thiolesterase 16, Ubiquitin-processing protease UBP-M, ubiquitin-specific processing protease 16, Ubiquitin-specific-processing protease 16, UBP-M
Símbolos de los genes USP16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 137-466 of human USP16 (NP_001001992) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10600.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.