missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Use1/UBE2Z Polyclonal antibody specifically detects Use1/UBE2Z in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Use1/UBE2Z |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 1-5 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | MDS032, P31, protein p31, putative MAPK activating protein PM26, Putative MAPK-activating protein PM26, Q-SNARE, SLT1, SNARE-like tail-anchored protein 1 homolog, unconventional SNARE in the ER 1 homolog (S. cerevisiae), USE1L, USE1-like protein, vesicle transport protein USE1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Use1/UBE2Z fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?