missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uroplakin Ib Antibody (UPK1B/8976R), Novus Biologicals™

Código de producto. 18676704 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18676704 20 μg 20 microgramos
18688494 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18676704 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32374320ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Uroplakin Ib Monoclonal antibody specifically detects Uroplakin Ib in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Uroplakin Ib
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon UPK1B/8976R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen tetraspanin-20, Tspan-20, TSPAN20tetraspan, UP1b, UPIb, UPK1, uroplakin 1B, Uroplakin Ib, uroplakin-1b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 109-229) of human Uroplakin Ib protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7348
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.