missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uroplakin Ia Antibody (UPK1A/2922), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18244418 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18244418 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18244418 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP279869F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Uroplakin Ia Monoclonal specifically detects Uroplakin Ia in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Uroplakin Ia
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon UPK1A/2922
Conjugado FITC
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen TSPAN21, UP1A, UPIA, UPK1A uroplakin 1A, UPKA
Símbolos de los genes UPK1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 114-173) of human Uroplakin Ia (UPK1A) protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O00322)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.