Learn More
Uridina, ∽ 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11497431 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497431 5 g 5 g
11407441 10 g 10 g
11417441 25 g 25 g
11427441 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11497431 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210321605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.90€
    39.90€ / 5 g
    Ahorro 2.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
CAS 58-96-8
Fórmula molecular C9H12N2O6
Peso molecular (g/mol) 244.203
Clave InChI DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Sinónimo uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
Nombre IUPAC 1-[(3R,4S)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽99 %
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2
Forma física Polvo