Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridina, 99 %
Código de producto. 11492258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492258 25 g 25 g
11482258 5 g 5 g
11402268 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492258 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A15227.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.76€
    117.65€ / 25 g
    Ahorro 23.11€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Uridina, 99 %, C9H12N2O6, número CAS 58-96-8, uracilo, 1-beta-d-ribofuranosilo, uracilo ribosida, d-uridina, beta-uridina, 1-beta-d-ribofuranosiluracilo, uridina, unii-whi7hq7h85, urd, b-uridina, uridina, 100 g, 754904, 200-407-5, 244.2, DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Uridine plays a vital role in the glycolysis pathway of galactose. It is used as a precursor in the production of CDP-choline. It is an important nutrient and widely used as a dietary supplement. It improves brain cholinergic functions and hepatic mitochondrial function in certain liver toxins. It plays a major role in pain physiology and brain energy utilization to maintain ATP production under restricted oxygen conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La uridina desempeña un papel vital en la ruta de la glucólisis de la galactosa. Se utiliza como precursor en la producción de CDP-colina. Es un nutriente importante y ampliamente utilizado como suplemento dietético. Mejora las funciones colinérgicas del cerebro y la función mitocondrial hepática en ciertas toxinas del hígado. Juega un papel importante en la fisiología del dolor y la utilización de energía cerebral para mantener la producción de ATP bajo condiciones de oxígeno restringido.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-96-8
Fórmula molecular C9H12N2O6
Peso molecular (g/mol) 244.203
Número MDL MFCD00006526
Clave InChI DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Sinónimo uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
Nombre IUPAC 1-[(3R,4S)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine
Punto de fusión 166°C to 169°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Cantidad 25 g
Beilstein 754904
Índice Merck 149877
Información de solubilidad Soluble in water,dimethylsulfoxide,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2
Porcentaje de pureza 99%