Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridina, 99 %
Código de producto. 10091993 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10091993 1 g Frasco de vidrio 1 g
10274900 25 g Frasco de vidrio 25 g
10513691 100 g Frasco de vidrio 100 g
10012783 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10091993 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 140770010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.90€
    29.65€ / 1 g
    Ahorro 4.25€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 58-96-8 | C9H12N2O6 | 244.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58-96-8
Fórmula molecular C9H12N2O6
Peso molecular (g/mol) 244.2
Número MDL MFCD00006526
Clave InChI DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Sinónimo uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
Nombre IUPAC 1-[(3R,4S)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Uridine
Absorbancia 0.72 to 0.76 (A250/A260), 0.34 to 0.38 (A280/A260)
Punto de fusión 162.0°C to 170.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 31, 23
Índice Merck 15, 10062
Rotación específica + 8.40
Espectrofotometría 98% min. (lambda max. 262nm,pH 7) molar absorptivity 10100+/-2%,on dry basis
Transmitancia 95% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino