Learn More
Uridina, 99,52%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11412081 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11412081 1 g
11422081 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412081 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219476301
CAS 58-96-8
Fórmula molecular C9H12N2O6
Peso molecular (g/mol) 244.203
Clave InChI DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Sinónimo uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
Nombre IUPAC 1-[(3R,4S)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2
Porcentaje de pureza 99.52%
Forma física Powder